Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo antracita Dynamic Ob ESD
Código de producto. 17161355
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
17161355 44 1 par
17171345 35 1 par
17181345 36 1 par
17171355 45 1 par
17181355 46 1 par
17191355 47 1 par
17101365 48 1 par
17191345 37 1 par
17101355 38 1 par
17111355 39 1 par
17121355 40 1 par
17131355 41 1 par
17141355 42 1 par
17151355 43 1 par
14 options
Código de producto. 17161355
Marca: ABEBA™ 37328/44
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zuecos de trabajo antracita Dynamic, con correa de talón no plegable, plantilla extraíble Active Comfort y suela antideslizante de TPU
  • Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
  • Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Suela exterior de TPU antideslizante
  • Buena amortiguación
  • Absorción de energía en la zona del talón
  • Tejido de punto antracita repelente al agua
  • Correa de talón no plegable, ajustable
  • Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Color Antracita
Material Tela de punto
Tamaño 44
Certificaciones/conformidad (Europa) ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC
Sexo Unisex
Estilo de tobillo Zuecos
Waterproof Resistente al agua
Tipo de producto OB SRC ESD