Learn More
ABEBA™ Zuecos de trabajo antracita Dynamic Ob ESD
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Zuecos de trabajo transpirables, ligeros y cómodos
- Conforme a EN ISO 20347: 2012, OB SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela exterior de TPU antideslizante
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejido de punto antracita repelente al agua
- Correa de talón no plegable, ajustable
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Antracita |
| Material | Tela de punto |
| Tamaño | 48 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | ESD disipativo según EN 61340 Clase climática 1, conforme a EN ISO 20347: 2012 OB SRC |
| Sexo | Unisex |
| Estilo de tobillo | Zuecos |
| Waterproof | Resistente al agua |
| Tipo de producto | OB SRC ESD |