Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 7360
Description
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Microfibra
- Blanco
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3574)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa de talón no plegable, ajustable
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Microfibra |
| Tamaño | 48 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 7360 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?