Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 7335
Código de producto. 15652718
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15652718 35 1 par
15662718 36 1 par
15672718 37 1 par
15682718 38 1 par
15692718 39 1 par
15602728 40 1 par
15612728 41 1 par
15622728 42 1 par
15632728 43 1 par
15642728 44 1 par
15652728 45 1 par
15662728 46 1 par
15672728 47 1 par
15682728 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 15652718 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 7335/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Un forro especial que absorbe la transpiración deja que el pie respire. Incluye suela de TPU con alta resistencia al deslizamiento.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfibra
  • Blanco/negro
  • Suela de TPU antideslizante
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3574)
  • Tratamiento Sanitized
  • Antiestático
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
  • Pala sin costuras
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 7335