Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 7313
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
- Piel suave de color blanco/rojo
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo 3574)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Correa de talón plegable, ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 37 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Material de la suela | Poliuretano |
| Modelo | 7313 |