Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 37360
Código de producto. 15601018
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15601018 45 1 par
15601008 35 1 par
15611008 36 1 par
15621008 37 1 par
15631008 38 1 par
15641008 39 1 par
15651008 40 1 par
15661008 41 1 par
15671008 42 1 par
15681008 43 1 par
15691008 44 1 par
15611018 46 1 par
15621018 47 1 par
15631018 48 1 par
14 options
Código de producto. 15601018
Marca: Abeba™ 37360/45
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Microfibra
  • Blanco
  • Suela exterior de TPU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3574)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa en el talón no plegable, ajustable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Color Blanco
Material Microfibra
Tamaño 45
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 37360