Learn More
Abeba™ Zapatos Dynamic 37313
Código de producto. 15600868
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. Tamaño unitSize
15600868 35 1 par
15610868 36 1 par
15620868 37 1 par
15630868 38 1 par
15640868 39 1 par
15650868 40 1 par
15660868 41 1 par
15670868 42 1 par
15680868 43 1 par
15690868 44 1 par
15600878 45 1 par
15610878 46 1 par
15620878 47 1 par
15630878 48 1 par
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15600868
Marca: Abeba™ 37313/35
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
El zapato disipativo ESD incluye un forro especial que absorbe la transpiración y permite que el pie respire.
  • CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
  • Piel suave de color blanco/rojo
  • Suela exterior de TPU antideslizante.
  • Plantilla ondulada complementaria reemplazable (n.º de artículo (n.º de artículo 3574)
  • Tratamiento Sanitized.
  • ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
  • Correa de talón plegable, ajustable
Specifica
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB A, E, FO SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Material de la suela Poliuretano
Modelo 37313
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.