Descripción
El soporte para cubetas Dynalon admite hasta 12 cubetas de tamaño estándar.
Admite 12 cubetas cuadradas de 10 mm de trayectoria óptica sin obstruir las partes superiores. El soporte de polietileno también almacena cubetas horizontalmente después de su uso.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Soporte para cubetas |
| Desechables | No |
| Material | Polietileno |
| Para utilizar con (equipo) | Cubetas de tamaños estándar |
| Para utilizar con (aplicación) | Admite 12 cubetas de tamaño estándar |
| Forma | Rectangulares |