Learn More
Molecular Probes™ Sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™
Código de producto. 12817452
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
12817452 1 L cada uno
1 options
Código de producto. 12817452
Marca: Molecular Probes™ 4475410
Sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™
Obtenga resultados de ELISA más rápidos con el substrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™, una formulación de sustrato quimioluminiscente lista para usar que se ha optimizado para obtener resultados más rápidos en ensayos basados en soluciones. La fórmula del sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ incluye sustrato quimioluminiscente de 1,2-dioxetano y un potenciador polimérico que permite la detección de inmunoensayo ultrasensible mediante la etiqueta de fosfatasa alcalina.
Características del sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™
  • Cinética más rápida y niveles de señal más altos que las químicas colorimétricas, fluorescentes u otras químicas quimioluminiscentes
  • Detección sensible de atomoles de la enzima fosfatasa alcalina purificada
  • Formulación optimizada para ensayos basados en microplaca y en gránulos
  • Estabilidad del sustrato de más de 1 año a 4 °C
  • Compatibilidad con plataformas automatizadas con soluciones o posiciones de activación ya existentes
    El sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™ proporciona una reacción quimioluminiscente robusta cuando se cataliza por fosfatasa alcalina. Esta reacción alcanza la máxima emisión de luz en cuestión de 2 minutos y mantiene una señal sostenida durante horas. Cuando se combina con la solución DynaLight™ Trigger, el sustrato DynaLight™ con el potenciador RapidGlow™ proporciona la señal máxima en segundos. La solución DynaLight™ Trigger, respetuosa con el medio ambiente, proporciona la señal máxima 1 segundo después de la adición, con una vida media más larga en su estado fundamental que otras tecnologías flash quimioluminiscentes, lo que permite un amplio abanico de tiempo para recopilar datos de forma fiable.
    Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso diagnóstico o terapéutico en humanos ni en animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Descripción Sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™, 1L, líquido, método de detección quimioluminiscente, cultivos celulares, suero, muestras de sangre completa, sensibilidad 1 pg/ml, tiempo de reacción 2 min, para ensayos y análisis de proteínas
    Tipo de producto Sustrato DynaLight™ con potenciador RapidGlow™
    Cantidad 1 L
    Método de detección Quimioluminiscente
    Sensibilidad del ensayo 1 pg/mL
    Formulario Líquido
    Para utilizar con (aplicación) Biología de proteínas, análisis celular, ensayos de indicador de enzima, ELISA, ensayos y análisis de proteínas, ensayos de fosfatasa alcalina, construir su propio inmunoensayo
    Tipo de muestra Cultivos celulares, sangre completa, suero
    Tiempo de prueba 2 min
    Cantidad de embalaje 1 unidad
    Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C