Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 activados por tosilos
Descripción
Dynabeads son unos gránulos superparamagnéticos monodispersos no porosos que tienen gran movilidad en solución, permitiendo que los ligandos se acoplen a los gránulos para interactuar de forma continua con todo el volumen de la muestra. Los gránulos superparamagnéticos son atraídos a las paredes del tubo mediante la transferencia del tubo a una gradilla con un campo magnético intenso (en la barra de navegación roja, vaya a Brands > [Marcas] > Dynal > > Magnets [Imanes]). Los intensos campos magnéticos atraen rápidamente los gránulos a la pared del tubo, lo que permite una fácil y completa eliminación del sobrenadante mediante pipeteado. Los pasos de lavado se realizan de forma similar. La orientación óptima de anticuerpos convierte a estos gránulos en una opción excelente para la inmunoprecipitación de proteínas y de complejos de proteínas.
Protocolos ultrarrápidos
- Identifique miembros de complejos de proteínas en minutos en lugar de horas
- Resolución temporal lo bastante corta como para identificar complejos lábiles y transitorios
- Identifique elementos de unión que no se pueden identificar con protocolos más largos
- Protocolos rápidos para reducir aún más la unión de fondo extraordinariamente baja
- Relaciones más intensas de señal-ruido
- Inmunoprecipitación (IP) de proteínas y complejos de proteínas
- Acople enzimas funcionales a la superficie del gránulo para ensayos posteriores
- Acople péptidos a la superficie del gránulo para identificar agentes ligantes
- Son temporalmente estables
- Están estructuralmente intactos
- Tienen una temperatura lábil
- Se encuentran en su conformación nativa y son funcionales
Purificación de proteínas hidrófobas/hidrófilas, inmunoprecipitación, aislamiento de organelas, visualización de fago, purificación de proteínas y péptidos, aislamiento y análisis de complejos de proteínas, extracción de complejos de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, interacciones proteína-proteína, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Garantía
Términos y condiciones generales
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 2 °C a 8 °C |
| Volumen de elución mín | 5 μl |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Cualquier tipo de muestra |
| Funcionalidad de superficie | p-Tolueno-sulfonil, activado por tosilo |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads |
| Cantidad | 10 ml |
| Tipo | Gránulo activado por tosilo |
| Formato | Microesferas en suspensión |
| Mostrar más |