Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ M-280 activados por tosilos
Código de producto. 10303623
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 ml
10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
10303623 2 ml cada uno
10785393 10 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10303623
Marca: Invitrogen™ 14203
Acoplar covalentemente anticuerpos, péptidos, proteínas intactas y enzimas funcionales a la superficie de un gránulo magnético
Dynabeads son unos gránulos superparamagnéticos monodispersos no porosos que tienen gran movilidad en solución, permitiendo que los ligandos se acoplen a los gránulos para interactuar de forma continua con todo el volumen de la muestra. Los gránulos superparamagnéticos son atraídos a las paredes del tubo mediante la transferencia del tubo a una gradilla con un campo magnético intenso (en la barra de navegación roja, vaya a Brands > [Marcas] > Dynal > > Magnets [Imanes]). Los intensos campos magnéticos atraen rápidamente los gránulos a la pared del tubo, lo que permite una fácil y completa eliminación del sobrenadante mediante pipeteado. Los pasos de lavado se realizan de forma similar. La orientación óptima de anticuerpos convierte a estos gránulos en una opción excelente para la inmunoprecipitación de proteínas y de complejos de proteínas.
Protocolos ultrarrápidos
  • Identifique miembros de complejos de proteínas en minutos en lugar de horas
  • Resolución temporal lo bastante corta como para identificar complejos lábiles y transitorios
  • Identifique elementos de unión que no se pueden identificar con protocolos más largos
  • Protocolos rápidos para reducir aún más la unión de fondo extraordinariamente baja
  • Relaciones más intensas de señal-ruido
Aplicaciones:
  • Inmunoprecipitación (IP) de proteínas y complejos de proteínas
  • Acople enzimas funcionales a la superficie del gránulo para ensayos posteriores
  • Acople péptidos a la superficie del gránulo para identificar agentes ligantes
Purifique péptidos, proteínas y enzimas que:
  • Son temporalmente estables
  • Están estructuralmente intactos
  • Tienen una temperatura lábil
  • Se encuentran en su conformación nativa y son funcionales
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Garantía
Términos y condiciones generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacene estos gránulos a 2-8 °C.
Volumen de elución mín 5 μl
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de muestra Cualquier tipo de muestra
Funcionalidad de superficie p-Tolueno-sulfonil, activado por tosilo
Línea de productos DYNAL, Dynabeads
Cantidad 2 ml
Tipo Gránulo activado por tosilo
Formato Microesferas en suspensión
Grado de pureza o calidad Calidad para investigación