missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dynactin 6 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30144505
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30144505 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30144505 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP297258CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dynactin 6 Polyclonal antibody specifically detects Dynactin 6 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Dynactin 6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen dynactin 6, dynactin subunit 6, Dynactin subunit p27, P27, Protein WS-3, WS-3, WS3novel RGD-containing protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Dynactin 6 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cytoskeleton Markers, Endocrinology, Immunology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10671
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.