Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Untouched™ Human CD4 T Cells Kit
Descripción
Includes
Dynabeads de agotamiento de 2 ml y 0,4 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD8, CD14, CD16 (a y b), CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A)
El kit agota las células T CD8+, las células B, las células NK, los monocitos, las plaquetas, las células dendríticas, los granulocitos y los eritrocitos. Las células T CD4+ humanas aisladas negativamente se dejan en la muestra y no han estado en contacto con Dynabeads. Las células T CD4+ sin gránulos y anticuerpos están verdaderamente intactas y tienen la forma perfecta para cualquier aplicación y ensayo funcional.
- Alta pureza, recuperación y viabilidad de las células T CD4+ humanas intactas
- Fácil de usar y de ampliar
- No se requieren columnas
- Capacidad: Procesa células de 2 x 108
- Tipo de célula: Células T (CD4)
- Producto final: Células
- Método de aislamiento: Aislamiento negativo
- Tipo de muestra: MNC
- Especie diana: Humano
Una estrategia de aislamiento negativo aísla células puras y verdaderamente intactas. Cuando la máxima pureza celular es crítica, se recomienda una estrategia positiva de aislamiento celular.
Análisis celular, aislamiento celular, aislamiento y expansión celulares, aislamiento de células humanas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células T (CD4) |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene: Dynabeads™ de agotamiento de 2 ml y 0,4 ml de mezcla de anticuerpos con anticuerpos humanos monoclonales hacia CD8, CD14, CD16 (a y b), CD19, CD36, CD56, CD123 y CD235a (Glicoforina A). Almacenar entre 2 y 8°C |
| Tipo de producto | Kit de células |
| Tipo de producto final | Células |
| Tecnología de aislamiento | Aislamiento negativo |
| N.° de celdas | Procesa 2x10^8 células |
| Línea de productos | DYNAL, Dynabeads, Untouched |
| Grado de pureza o calidad | Calidad para investigación |
| Cantidad | 2 mL |
| Tipo de muestra | MNC |
| Mostrar más |