Learn More
Invitrogen™ Dynabeads™ Protein G and Magnet Starter Pack
Descripción
Diseño que ahorra espacio con el termociclador más compacto
- Diseño modular flexible que ahorra espacio en el área de trabajo
- El módulo con el panel de control independiente proporciona flexibilidad cuando se integra en la plataforma robótica
- Opciones de cableado de 10 cm, 1 metro y 3 metros
Funciones del termociclador y la tapa automatizadas
- Bloque de 384 pocillos
- La tapa automática se puede programar para un manejo sin manos con manipulación de líquidos o apiladores de placas
- La cubierta calefactada se desplaza hacia delante para cubrir el depósito de placas y garantiza de este modo el contacto térmico y elimina la evaporación
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El producto contiene: • 2 gránulos de proteína G Dynabeads de 1 ml • 1 imán DynaMag-2 Almacene Dynabeads a 2–8 °C. |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | DynaMag, Dynabeads |
| Cantidad | 40 reactions |
| Tipo | Paquete de inicio de imán y proteína G |
| Tipo de ligando | Proteína G |
| Suficiente para | 40 reacciones |