Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ MPC™-S (concentrador de partículas magnéticas)
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
MPC™-S se ha diseñado específicamente para aplicaciones de microbiología; se ha validado con Dynabeads™ selectos para el enriquecimiento de E. coli O157:H7, Salmonella, STEC no O157, Cryptosporidium y Giardia. MPC™-S puede utilizarse tanto con muestras de enriquecimiento de alimentos como con muestras de agua. Admite hasta seis tubos de microcentrífuga y tiene un rango de volumen de trabajo óptimo de 20 µl–2 ml.
Tenga en cuenta que este imán es solo para aplicaciones de microbiología, no para separaciones de células eucariotas. Solo para uso en pruebas alimentarias y ambientales. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Formato | 6 microtubos |
| Para utilizar con (equipo) | Dynabeads™ MPC™, Mezcladores de muestras Dynabeads™ |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | Dynabeads™ |
| Cantidad | De 1 a 6 tubos de microcentrífuga, hasta 2 ml/tubo |
| Tipo de muestra | Cultivo bacteriano |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |