Learn More
Applied Biosystems™ Dynabeads™ L10 Tubes
Descripción
Tubos de vidrio reutilizables de lateral plano necesarios para la recuperación óptima de quistes/oocistos durante la separación magnética con concentradores de partículas magnéticas MPC-1 o MPC-6 cuando se utiliza Dynabeads™ anti-Cryptosporidium o Dynabeads™ GC-Combo.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio |
| Para utilizar con | Dynabeads™ MPC™ |
| Cantidad | 5 tubos |
| Tipo de producto | Tubo de recogida |