Learn More
GA International DYMO-Compatible Cryogenic Labels for Frozen Surfaces
Código de producto. 17844176
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
12,7 x 25,4 mm
12,7 mm
12,7 mm x 26,4 mm + 9,5 mm
25,4 x 25,4 mm
26,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm
31,8 mm x 12,7 mm + 11,1 mm
57,2 x 32 mm
9 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 2000
paquete de 500
paquete de 750
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17844176 9 mm paquete de 2000
17824956 12,7 x 25,4 mm paquete de 1000
17844266 12,7 mm paquete de 2000
17854476 25,4 x 25,4 mm paquete de 750
17824386 12,7 mm x 26,4 mm + 9,5 mm paquete de 500
17854856 26,4 mm x 12,7 mm + 9,5 mm paquete de 500
17804756 57,2 x 32 mm paquete de 500
17874476 31,8 mm x 12,7 mm + 11,1 mm paquete de 500
8 options
Código de producto. 17844176
Marca: GA International EDCS030WH
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Labels that will adhere to frozen vials and containers under deep-freeze conditions (-80°C) and can be placed immediately back into storage in liquid nitrogen (-196°C), with no cure time required.
  • Quick labeling of frozen vials and tubes (no thawing required)
  • Withstand exposure to solvents, water baths, and condensation
  • Compatible with the 450 series and 4XL DYMO™ LabelWriters
  • Convenient to print, no need for ribbons or other ink source
Especificaciones
Tipo de adhesivo Permanent
Color White
Acabado Medium Gloss
Formato Rollo
Material Thermoplastic Film
Print Technology Direct Thermal
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Etiquetas por fila 1 Label
Cantidad 2000/Pk.
Forma Round
Intervalo de temperatura (imperial) -320.8°F to +158°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +70 °C
Dimensions (LxW) 9 mm
Diámetro (imperial) 1 in
Diámetro (métrico) 25.4 mm