Descripción
Los colorantes reactivos a la sulfhidrilo Thermo Scientific™ DyLight son fluoradores DyLight activados por maleimida para el etiquetado fluorescente de anticuerpos y otras proteínas que se utilizan como sondas para la obtención de imágenes celulares y otros métodos de detección de fluorescencia.
Los colorantes reactivos al sulfhidrilo contienen grupos de maleimida que reaccionan predominantemente con grupos –SH libres a pH 6,5-7,5 y forman un enlace de tioéter estable. Con un pH 7, el grupo de maleimidas es ∼1000 veces más reactivo a un sulfhidrilo libre que a una amina.1 Con valores de pH > 7,5, la reactividad a las aminas primarias aumenta y puede producirse la hidrólisis del grupo de maleimidas.
Aspectos destacados:
- Específico: el colorante específico activado por maleimida etiqueta las proteínas y otras moléculas en sulfhidrilos reducidos (-SH).
- Método de etiquetado eficaz: gracias a un proceso químico bien caracterizado y a unos protocolos optimizados, se proporciona un etiquetado fiable y de alta calidad.
- Procedimiento optimizado de etiquetado de anticuerpos: se aplica un protocolo completo para la reducción de IgG y etiquetado, y el cálculo de la eficacia del proceso de etiquetado.
Aplicaciones:
- Etiquetado de anticuerpos para aplicaciones de inmunofluorescencia, incluida la inmunocitoquímica (ICC), la inmunohistoquímica (IHC), el Western blot y los ensayos tipo ELISA
- Etiquetado de macromoléculas diana para estrategias de detección fluorescente in vitro e in vivo
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Maleimida DyLight 550 |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Tinte |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 20 °C. Se envía temperatura ambiente. |
| Reactividad química | Tiol |
| Fracción reactiva | Maleimida |
| Etiqueta o tinte | DyLight™ 550 |
| Tipo de etiqueta | DyLight Fluors |
| Línea de productos | DyLight |
| Mostrar más |