Descripción
Los colorantes especializados de infrarrojo cercano Thermo Scientific™ DyLight ofrecen una amplia gama de opciones para el etiquetado de moléculas con firmas de fluorescencia de infrarrojo cercano (NIR) que penetran los tejidos.
Los colorantes NIR DyLight son una familia de agentes de etiquetado que se pueden utilizar para la detección de fluorescencia brillante en adquisición de imágenes basadas en células o en aplicaciones de adquisición de imágenes in vivo. Los colorantes NIR pueden seleccionarse en función de sus características de excitación y propiedades de emisión o por sus atributos relativos a la hidrofilicidad e hidrofobicidad. Los colorantes que contienen un mayor número de sulfonatos cargados negativamente generalmente tendrán mayor solubilidad en agua que los colorantes con menos sulfonatos. Los colorantes más hidrófobos suelen proporcionar una mejor penetración celular in vivo, mientras que los colorantes más hidrófilos tienen un menor potencial de unión inespecífica. Cada colorante contiene un éster NHS reactivo a la amina para la modificación simple de anticuerpos, proteínas, péptidos u otras biomoléculas a través de la formación de enlace de amida. Los colorantes NIR son los mejores para la adquisición de imágenes a través de tejidos y lejos de la interferencia o la desactivación de biomoléculas fluorescentes indígenas. Los colorantes de infrarrojo cercano DyLight representan la mayor selección de etiquetas fluorescentes que están disponibles a nivel comercial.
Características destacadas:
- Gran selección: la mayor familia de colorantes disponibles para aplicaciones de fluorescencia NIR
- Grupo reactivo de éster NHS: permite el etiquetado inmediato de anticuerpos, proteínas, péptidos y otras moléculas que contienen aminas a través de la formación de enlace de amida
- Amplio espectro de solubilidad en agua: elija entre colorantes hidrófilos o hidrófobos para optimizar el etiquetado de colorante adecuado y así obtener el mejor rendimiento en una aplicación concreta
- Los colorantes NIR evitan interferencias de fondo: los colorantes NIR DyLight evitan la interferencia de fluorescencia o los efectos de interferencia o desactivación de biomoléculas presentes en muestras
- Excelente penetración de la señal a través de células y tejidos: los colorantes NIR DyLight proporcionan una ventana óptima para detectar la excitación y la emisión en aplicaciones de adquisición de imágenes in vivo
Criterios a tener en cuenta al elegir un colorante especializado NIR DyLight:
- Longitud de onda de excitación y emisión: escoja el mejor colorante para igualar las capacidades de excitación y emisión de su instrumento
- Solubilidad en agua: escoja un colorante NIR DyLight basado en su hidrofilicidad relativa, que se correlacione directamente con el número de sulfonatos cargados negativamente que tenga en su estructura central. Los colorantes más hidrófilos son los mejores para mantener la solubilidad en agua de un anticuerpo etiquetado y limitar la unión no específica del conjugado. Los tintes más hidrófobos suelen ser los mejores en la penetración de tejidos y membranas celulares in vivo, lo que significa que los tintes con menos sulfonatos pueden funcionar mejor para algunas aplicaciones.
- Selección de colorantes DyLight: la amplia selección de colorantes NIR proporciona un gran número de colorantes que se pueden probar en un aplicación concreta para lograr un rendimiento óptimo
Recomendada para:
Adquisición de imágenes in vivo o ex vivo; adquisición de imágenes tumorales con péptidos etiquetados; adquisición de imágenes de fluorescencia NIR (NIRF) de nanopartículas de sílice etiquetadas; adquisición de imágenes NIR in vitro y caracterización; determinación de la estabilidad térmica; ensayos de citotoxicidad; adquisición de imágenes moleculares; espectroscopia UV-VIS-NIR; espectroscopia de correlación de fluorescencia; aplicaciones de MRI; secuenciación de ADN; etiquetado Primer para PCR; electroforesis en gel 2-D; citometría de flujo/clasificación celular activada por fluorescencia (FACS); microscopía confocal con escaneo láser
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Éster de 775-B2 NHS DyLight |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Tinte |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a 20 °C. Se envía temperatura ambiente. |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS |
| Etiqueta o tinte | Flúor DyLight™ (especializado) |
| Tipo de etiqueta | DyLight Fluors |
| Línea de productos | DyLight |
| Mostrar más |