Descripción
Los ácidos libres flúor Thermo Scientific™ DyLight son formas no activadas de determinados colorantes fluorescentes DyLight para su uso como controles y factores de calibración en aplicaciones de adquisición de imágenes de fluorescencia.
Los ácidos libres flúor Thermo Scientific™ DyLight son formas no activadas de determinados colorantes fluorescentes DyLight para su uso como controles y factores de calibración en aplicaciones de adquisición de imágenes de fluorescencia. Los colorantes no activados contienen el grupo carboxilo nativo de la molécula de colorante estándar.
Aspectos destacados del fluoróforo general DyLight:
- Fluorescencia brillante: la emisión intensa proporciona una sensibilidad superior y requiere menos conjugado
- Espectros de emisión estrechos: el insignificante drenaje entre los canales fluoróforos permite la detección de varios colores
- Excelente fotoestabilidad: la excepcional resistencia a la decoloración fotográfica permite la adquisición de imágenes por fluorescencia en las condiciones más exigentes (por ejemplo, con iluminación estructurada y en microscopía 4Pi)
- Estabilidad del tampón: los fluoróforos conjugados son completamente estables a un pH entre 4 y 9
- Compatibilidad del instrumento: los espectros de excitación y emisión se corresponden con los conjuntos de filtros y ajustes láser de todos los instrumentos de fluorescencia más comunes
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | DyLight™ 488, ácido libre, 1 mg, sólido, colorante DyLight™ 488, longitud de onda de excitación/emisión 493/518 nm, temperatura de almacenamiento <4 °C, utilizado en la proteómica, etiquetado y entrecruzamiento de proteínas, etiquetado de proteínas |
| Cantidad | 1 mg |
| Tipo de producto | Ácido libre |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a < 4 °C. |
| Fracción reactiva | Ácido carboxílico |
| Etiqueta o tinte | DyLight™ 488 |
| Tipo de etiqueta | DyLight Fluors |
| Línea de productos | DyLight |
| Emisión | 518 |
| Mostrar más |