Descripción
Los reactivos de fluor fosfina Thermo Scientific™ DyLight son colorantes fluorescentes activados con fosfina para el etiquetado y la detección específicos de moléculas marcadas con azida, lo que permite el uso de imágenes de fluorescencia en estrategias de etiquetado metabólico.
Características destacadas:
Soluble: se disuelve fácilmente en disolventes miscibles en agua (por ejemplo, DMSO) para su posterior dilución en mezclas de reacción acuosa con lisados celulares y otras muestras biológicas
Compatible la química de la reacción se produce de forma eficaz en condiciones sencillas de tampón; no requiere reactivos complementarios como cobre ni agentes reductores, y no interfiere con las aplicaciones de fluorescencia
Quimioselectivo el grupo reactivo de la fosfina es específico en muestras biológicas para moléculas marcadas con azida, garantizando que el etiquetado fluorescente sea específico
Fluorescencia de alto rendimiento DyLight 488, DyLight 550 y DyLight 650 son fluoróforos intensos y muy estables para la detección fluorescente verde, naranja y roja
Especificaciones
Especificaciones
| Formulación | Colorante fluorescente verde activado con fosfina patentado |
| Tipo de producto | 488-fosfina |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a -20 °C. Se envía a temperatura ambiente |
| Línea de productos | DyLight |
| Reactividad química | Azida |
| Fracción reactiva | Fosfina |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
| Etiqueta o tinte | DyLight 488 |
| Tipo de etiqueta | Etiqueta con química Staudinger, fluores DiLight |