Descripción
Los colorantes reactivos a los sulfhidrilos Thermo Scientific™ DyLight son fluoradores DyLight activados por éster NHS para el etiquetado fluorescente de anticuerpos y otras proteínas que se utilizan como sondas moleculares para la obtención de imágenes celulares y otros métodos de detección de fluorescencia.
Características destacadas:
Brillo: la alta intensidad de fluorescencia proporciona una sensibilidad excepcional y requiere menos conjugado.
Fotoestabilidad: la excepcional resistencia a la decoloración fotográfica permite la adquisición de imágenes por fluorescencia en las condiciones más exigentes (por ejemplo, con iluminación estructurada y en microscopia 4pi).
Compatibilidad de instrumentos: los espectros de emisión coinciden con las principales longitudes de onda de salida de los instrumentos de fluorescencia comunes.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 x 50 μg |
| Tipo de producto | Tinte |
| Solubilidad | DMF (dimetilformamida) |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar desecado a - 20 °C. |
| Reactividad química | Amina |
| Fracción reactiva | Éster activo, succinimidilo éster, éster NHS |
| Etiqueta o tinte | DyLight™ 755 |
| Tipo de etiqueta | DyLight Fluors |
| Línea de productos | DyLight |
| Emisión | 776 |
| Mostrar más |