Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas teñidas de color rojo
Código de producto. 10526245 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro medio (métrico):
0,025 μm
0,05 μm
0,06 μm
0,10 μm
0,16 μm
0.16µm
0,20 μm
0,30 μm
0,40 μm
0,50 μm
0,60 μm
0,70 μm
0,80 μm
0,90 μm
1,0 μm
2,0 μm
3,0 μm
Cantidad:
1 unidad
1 unidades
10 mL
10 mL
15 mL
15mL
15 ml
60 mL
60 mL
90 mL
90 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
15 ml
60 ml
90 ml
cada uno
Código de producto. Diámetro medio (métrico) Cantidad unitSize
10526245 0,025 μm 15 ml 15 ml
10012714 1,0 μm 1 unidad 10 ml
11884912 1,0 μm 60 mL 60 ml
11894912 2,0 μm 10 mL 10 ml
11804922 2,0 μm 1 unidad 60 ml
10175094 3,0 μm 10 mL 10 ml
11824922 3,0 μm 60 mL 60 ml
11834922 0,10 μm 15 ml 15 ml
11844922 0,10 μm 1 unidad 90 ml
11854922 0,16 μm 1 unidad 15 ml
11864922 0.16µm 1 unidades 90 ml
10200035 0,20 μm 15 mL 15 ml
11884922 0,20 μm 90 mL 90 ml
11804932 0,025 μm 90 mL 90 ml
10559124 0,30 μm 15 ml 15 ml
11824932 0,30 μm 90 mL 90 ml
11834932 0,40 μm 15 mL 15 ml
11844932 0,40 μm 90 mL 90 ml
12685597 0,05 μm 15 mL 15 ml
11854932 0,05 μm 15 mL cada uno
11523383 0,50 μm 1 unidad 15 ml
11884932 0,50 μm 90 mL 90 ml
11864932 0,05 μm 90 mL 90 ml
11894932 0,06 μm 1 unidad 15 ml
11814942 0,60 μm 1 unidad 15 ml
11824942 0,60 μm 90 mL 90 ml
11804942 0,06 μm 90 mL 90 ml
11834942 0,70 μm 15 ml 15 ml
11844942 0,70 μm 90 mL 90 ml
11854942 0,80 μm 15mL 15 ml
11864942 0,80 μm 90 mL 90 ml
11874942 0,90 μm 15 ml 15 ml
11884942 0,90 μm 1 unidad 90 ml
33 options
Código de producto. 10526245
Marca: Thermo Scientific™ R25
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color rojo, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.
Características:
  • Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
  • Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
  • Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
  • También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
Concentración 1 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Contenido Partículas de poliestireno tintadas en agua
Color Rojo
Material Poliestireno
Tipo de producto Partícula fluorescente
Tipo de colorante Rojo fluorescente Fireflli (542/612 nm)
Incluye Folleto de instrucciones del paquete
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Uniformidad <20%
Diámetro medio (métrico) 0,025 μm
Diámetro nominal (métrico) 0,025 μm
Diámetro (métrico) 0,025 μm