Learn More
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas teñidas de color rojo
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Marca:  Thermo Scientific™ R200
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10200035
  • 477.00€ / 15 ml
Descripción
Mejore la sensibilidad y la detectabilidad de los métodos analíticos mediante partículas fluorescentes acuosas Thermo Scientific™ Fluoro-Max teñidas de color rojo, que son suspensiones de microesferas con tinción interna y colores brillantes de alto contraste.
Las partículas fluorescentes Fluoro-Max emiten colores brillantes y distintivos cuando se iluminan con luz de longitudes de onda más cortas que la longitud de onda de emisión, lo que mejora el contraste y la visibilidad en relación con los materiales del fondo. Estas partículas de polímeros con tinción interna emplean el exclusivo proceso Firefli™ para incorporar el colorante por toda la matriz de polímero para emitir colores fluorescentes brillantes, minimizar el blanqueamiento fotográfico y evitar la lixiviación de colorante a medios acuosos.
Características:
  • Fabricadas en poliestireno (PS), que tiene una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
  • Se envasan en forma de suspensiones acuosas con un 1 % de sólidos.
  • Se pueden detectar con un microscopio de epifluorescencia, un microscopio confocal, un fluorímetro, un espectrofotómetro de fluorescencia o un separador de células activado por fluorescencia.
  • También se pueden detectar mediante una lámpara de minerales o de luz negra (ultravioleta).
Nota:
La información espectral es aproximada y solo se usa como referencia. Las propiedades espectrales de los colorantes dependen de su concentración y entorno físico. Los máximos exactos de excitación y emisión pueden variar dependiendo del tamaño y la composición de las partículas.
Recomendada para:
  • Prueba de filtros
  • Rastreo de flujo
  • Investigación biológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Trazas de surfactante que inhiben la aglomeración y fomentan la estabilidad
A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial. El producto incluye una barra agitadora para la mezcla continua durante el muestreo.
Rojo
Partícula fluorescente
Folleto de instrucciones del paquete
15 mL
Producto estable durante un mínimo de 24 meses
0,20 μm
0,20 μm
1 % de sólidos
Partículas de poliestireno tintadas en agua
Poliestireno
Rojo fluorescente Fireflli (542/612 nm)
1,05 g/cm³
1,59 a 589 nm (25 °C)
<5%
0,20 μm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Partículas fluorescentes acuosas teñidas de color rojo > Rojo fluorescente; 0,20 μm; 15 ml