Learn More
Applied Biosystems™ Dye Primer/Matrix Standards [5FAM™, JOE™, TAMRA™, and ROX™ dyes]
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Includes
Contiene patrones marcados con colorante que se utilizan para generar la matriz de multicomponentes.1 tubo de cada colorante
Estos patrones de matriz de colorantes acoplados al cebador se utilizan para generar la matriz de multicomponentes necesaria para analizar fragmentos de ADN etiquetados con 5-FAM™, JOE™, TAMRA™ y ROX™.
Información de órdenes
Cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Contiene patrones marcados con colorante que se utilizan para generar la matriz de multicomponentes. 1 tubo de cada colorante. Almacenar el kit entre 2 y 8 °C. No la congele. |
| Para utilizar con (equipo) | Analizador genético 310 |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación |
| Etiqueta o tinte | FAM, JOE, ROX, TAMRA™ |
| Tipo de producto | Patrón de tamaño de secuenciación de ADN |
| Cantidad | 1 Unidad |
| Condiciones de envío | Hielo húmedo |