Learn More
Dydrogesterone, MedChemExpress
Descripción
Dydrogesterone is a potent, orally active progestogen indicated in a wide variety of gynaecological conditions related to progesterone deficiency.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Dydrogesterone |
| Forma física | Powder |
| CAS | 152-62-5 |
| Color | Off-White |
| Cantidad | 50 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H28O2 |
| Información de solubilidad | DMSO : 33.33 mg/mL (106.67 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC([C@H]1CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C=CC4=CC(CC[C@@]4(C)[C@]3([H])CC[C@]12C)=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 312.45 |
| Mostrar más |