Learn More
Ansell™ Guantes de inmersión de látex de caucho natural Duzmon™ Plus serie 87-600
Tienda Ansell ProductosDescripción
- Fabricadas con caucho natural no compatible
- Reduce el riesgo de reacciones alérgicas
- Revestimiento no flocado
- Agarre Fishscale
- Agarre de punta de dedo de terracota
- Puño rosado
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la parte posterior | Látex de caucho |
| Material del manguito | Látex de caucho natural |
| Coating Material | Látex de caucho natural |
| Laboratory/Cleanroom Use | Sí |
| Latex Free | No |
| Tipo de producto | Guantes de inmersión |
| Tamaño | 10 |
| Modelo | 87-600 |
| Grosor (métrico) | 0,43mm |
| Guantes con puño de color | Natural |
| Mostrar más |