missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DUX4 Antibody (P2B1), DyLight 755, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-12886IR
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
DUX4 Monoclonal specifically detects DUX4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
Especificaciones
| DUX4 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 755 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| DUX4 | |
| C-terminal 76 amino acids of DUX4 with glutathione-s-transferase (gst) tag | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Detects approx 45kDa. No cross-reactivity with DUX4c. | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| P2B1 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| double homeobox 4, double homeobox protein 10, double homeobox protein 4, double homeobox protein 4/10, double homeobox protein DUX10, DUX10 | |
| Mouse | |
| Protein G purified | |
| Neuroscience, Transcription Factors and Regulators | |
| 100288687 | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido