missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dutasteride, MedChemExpress

Código de producto. 16405778
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16405778 10 mg 10 miligramos
16481927 50 mg 50 miligramos
16476246 100 mg 100 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16405778

Marca: Medchem Express HY13613

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.

Dutasteride (GG745) is a potent inhibitor of both 5α-reductase isozymes. Dutasteride may possess off-target effects on the androgen receptor (AR) due to its structural similarity to DHT.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dutasteride
Forma física Solid
CAS 164656-23-9
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H30F6N2O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Sinónimo GG 745 GI 198745
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (63.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@]2([H])[C@]1(C)CC[C@]3([H])[C@@]4(C)C=CC(N[C@]4([H])CC[C@]32[H])=O)NC5=CC(C(F)(F)F)=CC=C5C(F)(F)F
Peso molecular (g/mol) 528.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.53
Porcentaje de pureza 99.73%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.