missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Dutasterida, 99 %

Código de producto. p-7077889 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15618745

Marca: Thermo Scientific Chemicals 461512500

Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 164656-23-9
Fórmula molecular C27H30F6N2O2
Peso molecular (g/mol) 528.53
Clave InChI JWJOTENAMICLJG-QWBYCMEYSA-N
Sinónimo dutasteride, avodart, avolve, duagen, unii-o0j6xjn02i, avodart tn, o0j6xjn02i, dutasteride jan/usan/inn, 5alpha,17beta-n-2,5-bis trifluoromethyl phenyl-3-oxo-4-azaandrost-1-ene-17-carboxamide, dutasteride usan
PubChem CID 6918296
ChEBI CHEBI:521033
Nombre IUPAC (1S,3AS,3Bs,5AR,9AR,9Bs,11AS)-N-[2,5-bis(trifluorometil)fenil]-9a,11a-dimetil-7-oxo-1,2,3,3a,3b,4,5,5a,6,9b,10,11-dodecahidroindeno[5,4-f]quinolina-1-carboxamida
SMILES CC12CCC3C(C1CCC2C(=O)NC4=C(C=CC(=C4)C(F)(F)F)C(F)(F)F)CCC5C3(C=CC(=O)N5)C

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Dutasteride
Punto de fusión 245.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 528.53
Porcentaje de pureza 99%

RUO – Research Use Only

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado