Learn More
DWK Life Sciences DUROPLAN™ Caja de Petri, tapa y base microscópicamente planas en el exterior e interior, libres de burbujas y estrías
Código de producto. 11748001 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Altura (métrico):
17 mm
22 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) unitSize
11748001 100 mm 17 mm 10 PCS
11740774 60 mm 22 mm 10 PCS
11730784 80 mm 22 mm 10 PCS
11740784 100 mm 22 mm paquete de 10
11750784 120 mm 22 mm 10 PCS
11760784 150 mm 32 mm 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11748001 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 217554607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las placas de Petri se utilizan para el cultivo de bacterias, levaduras, células vegetales y animales en medios sólidos.
El cultivo de microorganismos puede tener lugar en un medio nutritivo tipo gel, que se coloca en una plato plano, redondo y transparente con tapa (la llamada placa Petri). Debido al gel sólido, se previene la mezcla de los microorganismos y pueden crecer acumulaciones de cultivo celular (colonias) más grandes. Las placas Petri DURAN ™ se fabrican con vidrio de borosilicato 3,3 mediante un proceso de fabricación especial. Permiten una distribución uniforme del medio de cultivo y garantizan una visión sin distorsiones. Las tapas de las placas Petri DURAN™ se asientan directamente sobre la parte inferior y, por lo tanto, evitan la turbulencia del espacio aéreo saliente. Esto es especialmente adecuado para reacciones con largos tiempos de incubación, a altas temperaturas o con medios de cultivo sensibles.
  • El proceso de fabricación especial permite la distribución uniforme de agar y garantiza una observación sin distorsiones
  • El fondo y la tapa son microscópicamente planos en el exterior y en el interior
  • Libre de burbujas y rayas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Para utilizar con (aplicación) Crecimiento y cultivo de microorganismos; Cultivo en un medio de cultivo de gel sólido; Microscopía de microorganismos; Cultivo celular
N.° por paquete 10/paq.
Altura (métrico) 17 mm
Diámetro (métrico) 100 mm