Learn More
MMM Medcenter™ Durocell Heating Ovens
Código de producto. p-7083469
Click to view available options
Capacidad (métrico):
55 L
111 L
Dimensiones interiores (F x An x Al):
390 x 400 x 350 mm
390 x 540 x 530 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10181001
Marca: MMM Medcenter™ MC000909
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For applications in biological research, production and quality control.
  • With resistant EPOLON coating to protect inner chamber from aggressive substances like acids or bases
  • Inner chamber made of stainless steel
  • Temperature range up to 125°C
  • Microprocessor control
  • Interface RS 232
  • Three programmes
  • Timer max. 99 h 59 min
Especificaciones
Capacidad (métrico) 55 L
Temperatura (métrico) 125°C
Tipo Heating Oven
Temporizador 99 h y 59 min
Dimensiones interiores (F x An x Al) 390 x 400 x 350 mm
Anchura (métrico) 620 mm
Altura (métrico) 680 mm
Fondo (métrico) 640 mm