Learn More
MMM Medcenter™ Durocell Heating Ovens
Descripción
- With resistant EPOLON coating to protect inner chamber from aggressive substances like acids or bases
- Inner chamber made of stainless steel
- Temperature range up to 125°C
- Microprocessor control
- Interface RS 232
- Three programmes
- Timer max. 99 h 59 min
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 55 L |
| Temperatura (métrico) | 125°C |
| Tipo | Heating Oven |
| Temporizador | 99 h y 59 min |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 390 x 400 x 350 mm |
| Anchura (métrico) | 620 mm |
| Altura (métrico) | 680 mm |
| Fondo (métrico) | 640 mm |