Learn More
Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Series Single Use Vinyl Gloves
Código de producto. p-7113229 Tienda Ansell Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño:
6,5
7,5
8,5
9,5
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15329177 6,5 paquete de 100
15339177 7,5 paquete de 100
15349177 8,5 paquete de 100
15359177 9,5 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15329177 Proveedor Ansell Edmont™ N.º de proveedor 34755065
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Provides a stronger, economical alternative to household rubber gloves. Ansell Edmont™ Duratouch™ 34-755 Series Single Use Vinyl Gloves are ambidextrous single-use vinyl gloves.
  • Guantes de un solo uso
  • Reduzca los gastos en material de protección para las manos o los productos en situaciones en las que sea necesario cambiar de guantes demasiado a menudo
  • No tienen costuras que puedan abrirse o dejar pasar los líquidos
  • A prueba de líquidos y sin un solo punto débil
  • Pre-empolvado
  • Más cómodos de llevar y más fáciles de poner y quitar sin que se rompan
  • Los guantes no contienen polvo de talco que pueda contaminar los productos
  • Ambidiestros: se adaptan a cualquiera de las dos manos
  • Más económicos y prácticos: no hay que emparejar el de la mano izquierda con el de la derecha
Aplicaciones:
  • Pintura, revestimientos y limpieza
  • Análisis de laboratorio.
  • Procesamiento de alimentos.
  • Agricultura
  • Mantenimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificaciones/conformidad EN 420:2003 + A1:2009 y EN 374:2003
Color Transparente
Acabado exterior Suave
Material Vinilo
Tipo de producto Vinyl Gloves
Tamaño 6,5
Grosor (métrico) 0.12 mm
Estilo de puño de los guantes Con reborde enrollado
Tipo de empaquetado 100 guantes por caja, 10 cajas por paquete
Serie 34-755
Longitud (métrico) 240 mm