Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve™ para M610, M611, BMP61, M710 y BMP71
Descripción
- Los insertos de polipropileno DuraSleeve™ (B-390) son insertos rígidos imprimibles que han sido diseñados para imprimirse y colocarse en cables con la ayuda de soportes de marcado de cables de PVC transparente extruidos.
- Los insertos se suministran en rollos formateados para impresión por transferencia térmica en la impresora de etiquetas M610 y en impresoras de sobremesa
- El material B-390 cumple los requisitos de los materiales libres de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
- Temperatura de servicio de -40°C a 100°C (de -40°F a 212°F)
- Los materiales Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R6010 para las impresoras de etiquetas M610/M611 y el número M7-R6000 para la impresora de etiquetas M710. Esta etiqueta ya no es compatible con las impresoras de la serie TLS
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN VDE 0472 Part 815, RoHS Compliant |
| Tipo de adhesivo | Non-adhesive |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polypropylene |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Data and Telecommunications Labeling, Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling |
| Para utilizar con (equipo) | M610, M710, M611, BMP61, BMP71 |
| Mostrar más |