Learn More
Brady™ Insertos de marcado de cables DuraSleeve™ para M6/M7
Código de producto. 17818194
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,163 x 0,59 in
0,163 x 1,18 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 300
Product Code. 17818194
missing translation for 'mfr': Brady™ 176286
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los insertos de polipropileno DuraSleeve™ (B-390) son insertos rígidos imprimibles que han sido diseñados para imprimirse y colocarse en cables con la ayuda de soportes de marcado de cables de PVC transparente extruidos.
  • Los insertos de polipropileno DuraSleeve™ (B-390) son insertos rígidos imprimibles que han sido diseñados para imprimirse y colocarse en cables con la ayuda de soportes de marcado de cables de PVC transparente extruidos.
  • El material B-390 cumple los requisitos de los materiales libres de halógenos según la norma DIN VDE 0472 parte 815
  • Temperatura de servicio de -40°C a 100°C (de -40°F a 212°F)
  • Los materiales Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Use el número de referencia M61-R6010 para las impresoras de etiquetas M610/M611 y el número M7-R6000 para la impresora de etiquetas M710. Esta etiqueta ya no es compatible con las impresoras de la serie TLS
Specifications
Certificaciones/conformidad DIN VDE 0472 Part 815, DIN VDE 0472 Part 817, RoHS Compliant
Tipo de adhesivo Non-adhesive
Color White
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Polypropylene
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Electrical Labeling, Wire and Cable Labeling
Para utilizar con (equipo) M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
Cantidad 300 etiquetas
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +100 °C
Dimensions (LxW) 0,163 x 0,59 in
Longitud (imperial) 0.163 in.
Anchura (imperial) 0.59 in.
Anchura (métrico) 15 mm
Altura (métrico) 4.14 mm
Alternate Part Number M6-15-390
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.