Learn More
Macherey-Nagel™ Durasil-25/UV254 TLC Plate
en la oferta - 301.00€
Especificaciones
Material | Durasil-25 |
---|---|
Tamaño de partículas | 5-17 μm |
Tamaño de poro | 60 Å |
Tipo | Placa TLC |
Indicador fluorescente | UV254 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10400712
|
Macherey-Nagel™
812007 |
10 x 20 cm | 50/Paq. |
203.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10058690
|
Macherey-Nagel™
812008 |
20 x 20 cm | 25/Paq. |
181.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12887811
|
Macherey-Nagel™
812005.200 |
5 x 10 cm | 200/Paq. |
301.00€
paquete de 200 |
Fecha estimada de envío: 04-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10296181
|
Macherey-Nagel™
812006 |
5 x 20 cm | 100/Paq. |
230.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10334601
|
Macherey-Nagel™
812005 |
5 x 10 cm | 50/Paq. |
en la oferta
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 24-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Durasil-25 | |
60 Å | |
UV254 | |
∼ 500 m2/g |
5-17 μm | |
Placa TLC | |
0,75 ml/g | |
0,25 mm |