Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC Durasil-25/UV254
Código de producto. 12887811 Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Cantidad:
100/Paq.
200/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
Código de producto. 12887811
Marca: Macherey-Nagel™ 812005.200
Solo quedan null
Especificaciones
Material Durasil-25
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 200/Paq.
Tipo Placa TLC
Indicador fluorescente UV254
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 5 x 10 cm