Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC Durasil-25/UV254
Tienda Macherey-Nagel Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
5 x 10 cm
5 x 20 cm
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Cantidad:
100/Paq.
200/Paq.
25/Paq.
50/Paq.
missing translation for 'unitSize'
25 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
Spécification
Spécification
| Material | Durasil-25 |
| Tamaño de partículas | 5-17 μm |
| Tamaño de poro | 60 Å |
| Cantidad | 25/Paq. |
| Tipo | Placa TLC |
| Indicador fluorescente | UV254 |
| Volumen de poro | 0,75 ml/g |
| Superficie específica | ∼ 500 m2/g |
| Grosor (métrico) | 0,25 mm |
| Dimensiones (L x An) | 20 x 20 cm |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu