Learn More
Macherey-Nagel™ Placa TLC Durasil-25
Código de producto. 10490702 Tienda Macherey-Nagel Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
10 x 20 cm
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 50
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10490702 20 x 20 cm paquete de 25
10318171 10 x 20 cm paquete de 50
2 options
Código de producto. 10490702
Marca: Macherey-Nagel™ 812004
Solo quedan null
Especificaciones
Material Durasil-25
Tamaño de partículas 5-17 μm
Tamaño de poro 60 Å
Cantidad 25/Paq.
Tipo Placa TLC
Volumen de poro 0,75 ml/g
Superficie específica ∼ 500 m2/g
Grosor (métrico) 0,25 mm
Dimensiones (L x An) 20 x 20 cm