Descripción
Las zonas de agarre de forma especial a ambos lados del frasco permiten un manejo más fácil y seguro. La forma más delgada del frasco YOUTILITY™ permite un uso más óptimo del espacio limitado en autoclaves y refrigeradores de laboratorio. Los frascos se pueden apilar cómodamente de forma horizontal. Su área de etiquetado predefinida es compatible con las etiquetas autoadhesivas de los frascos YOUTILITY™. Botellas de tamaño secuencial de 125, 250, 500 y 1000 ml. Los frascos de vidrio están moldeados a partir de borosilicato 3.3 de DURAN™ que ha sido probado, un vidrio neutro de farmacopea tipo 1. El vidrio DURAN™ ofrece una muy buena resistencia química y alta resistencia a la temperatura.
- Manejo más fácil y seguro, gracias a las empuñaduras especialmente moldeadas en ambos lados del frasco
- Apertura y cierre más rápidos debido a la rosca acortadadel frasco que sigue siendo totalmente compatible con los cierres y accesorios GL 45
- Las estrías y molduras optimizadas de la tapa roscada de diseño ergonómico, permiten abrir y cerrar el frasco de manera simplificada y más rápida, especialmente para usuarios con manos pequeñas o para trabajos con guantes
- El campo de rotulado predefinido para la colocación de etiquetas autoadhesivas DURAN™ YOUTILITY™ permite una identificación clara del frasco
- La forma más delgada del frasco permite aprovechar de manera óptima el espacio en autoclaves y neveras de laboratorio
- El probado sistema de cierre con junta labial garantiza una fiable hermeticidad a los líquidos
- Es posible apilarlos horizontalmente
- Escala fácil de leer con marcas de graduación para estimar el contenido
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Esterilización en autoclave de medios y reactivos; preparación de medios y reactivos; muestreo; recipiente para cultivo; almacenamiento de medios y reactivos; transporte y transporte; depósito de manipulación de líquidos |
| Incluye | Con tapón de rosca y anillo de vertido de PP |
| Material | Vidrio de borosilicato (3.3), polipropileno |
| Cantidad | 4/paq. |
| Tamaño de rosca (métrico) | GL 45 |
| Diámetro (métrico) | 55 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |