Learn More
DWK Life Sciences Tapón roscado DURAN™ YOUTILITY ™ GL45 de membrana con ventilación
Código de producto. 15925790 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca (métrico):
GL 45
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
Código de producto. Tamaño de rosca (métrico) unitSize
15925790 GL 45 paquete de 4
1 options
Código de producto. 15925790
Marca: DWK Life Sciences 291162807
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tapón de rosca de laboratorio para la esterilización en autoclave y el almacenamiento estéril de medios.
Los frascos de laboratorio DURAN™ YOUTILITY™ son recipientes ideales para esterilizar y almacenar medios o soluciones tampón. Sin embargo, se recomienda encarecidamente que durante el ciclo de esterilización en autoclave los tapones solo se aprieten ligeramente. Los tiempos de calentamiento se reducen si el vapor puede penetrar fácilmente en el contenido del frasco. Los tapones que se colocan sueltos también reducen el riesgo de rotura debido a la acumulación de presión en el frasco, que puede alcanzar hasta 400 kPa (absoluto). Además, si se aprietan los tapones de los tornillos inmediatamente después de la esterilización en autoclave, se producirá un vacío causado por el enfriamiento del vapor. Esto puede hacer que el frasco no funcione correctamente y es una consideración especialmente importante para los frascos más grandes*. Para superar estas limitaciones, se han desarrollado tapones de rosca de membrana de ventilación estériles. El tapón de rosca se puede cerrar herméticamente, ya que la membrana permite un intercambio automático de gases estériles, lo que permite una ecualización segura de la presión durante el ciclo de autoclave y, al mismo tiempo, garantiza la esterilidad del contenido de la botella.
  • Ecualización de la presión durante la esterilización con vapor
  • La estructura microporosa de la membrana ePTFE permite el intercambio de gases estériles en dos direcciones, mientras que bloquea la penetración de líquidos o sólidos y el contenido de la botella permanece estéril
  • Aumento de la tasa de intercambio de gas debido a la fina membrana de ePTFE de 0,2-μm, combinada con mayores aberturas de ventilación
  • La membrana de ePTFE y su soporte de malla de polipropileno están soldados por ultrasonidos y forman una junta duradera
  • Es rentable, ya que los tapones se pueden reutilizar varias veces (se recomienda el reemplazo después de entre 3 y 5 ciclos de autoclave, o si la membrana está dañada o contaminada)
  • Membrana de politetrafluoroetileno (ePTFE); membrana con malla de polipropileno (conforme a USP clase VI 121°C)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul claro
Para utilizar con (aplicación) Ecualización de la presión durante la esterilización por vapor/esterilización en autoclave de medios o tampones; intercambio de gases estériles para cultivos de células microbianas, agitadores y de suspensión aerobios; esterilización automática de medios y tampones; almacenamiento a corto plazo de medios esterilizados; almacenamiento de materiales generadores de gas
Material Polipropileno, Politetrafluoroetileno (PTFE)
Cantidad 4/paq.
Tamaño de rosca (métrico) GL 45
Acabado del cuello 91 mm
Diámetro (métrico) 53 mm