Learn More
DWK Life Sciences Frasco de Woulff DURAN™, 3 cuellos esmerilados estándar
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos de Woulff forman parte de un equipo de vacío, en el que se utilizan, por un lado, como recipientes colectores para la generación de gases o para la limpieza y/o secado de gases. Como parte de un equipo de vacío, los frascos de Woulff son adecuados para aplicaciones de vacío y, a menudo, también se utilizan como recipiente intermedio para evitar la caída espontánea del vacío y la succión de líquido asociada de nuevo en la bomba de vacío.
- Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
- Resistente al vacío debido al grosor de la pared y la geometría
- Tres juntas esmeriladas estándar para la importación o exportación de gases
- Trabajo seguro bajo condiciones de presión o vacío
- Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Recogida y disolución de gases en líquidos; producción de gases; funcionamiento seguro en condiciones de vacío; en la serie: Purificación de un gas |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| N.° por paquete | 1/Paq. |
| Diámetro (métrico) | 87 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |