Learn More
DWK Life Sciences Frasco de Woulff DURAN™, 3 cuellos esmerilados estándar
Código de producto. 10510072 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10510072
Marca: DWK Life Sciences 247097306
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El frasco de Woulff se utiliza en equipos de vacío y sirve para recoger, limpiar y/o secar gases.
Los frascos de Woulff forman parte de un equipo de vacío, en el que se utilizan, por un lado, como recipientes colectores para la generación de gases o para la limpieza y/o secado de gases. Como parte de un equipo de vacío, los frascos de Woulff son adecuados para aplicaciones de vacío y, a menudo, también se utilizan como recipiente intermedio para evitar la caída espontánea del vacío y la succión de líquido asociada de nuevo en la bomba de vacío.
  • Cierre hermético gracias a su junta esmerilada estándar
  • Resistente al vacío debido al grosor de la pared y la geometría
  • Tres juntas esmeriladas estándar para la importación o exportación de gases
  • Trabajo seguro bajo condiciones de presión o vacío
  • Impresión blanca de alta resistencia expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Para utilizar con (aplicación) Recogida y disolución de gases en líquidos; producción de gases; funcionamiento seguro en condiciones de vacío; en la serie: Purificación de un gas
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
N.° por paquete 1/Paq.
Diámetro (métrico) 185 mm