Learn More
DWK Life Sciences Tapas de frascos de pesaje sin esmerilar DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Los frascos de pesaje DURAN™ se utilizan para pesar productos químicos en carritos de análisis. Debido al cierre hermético de su tapa de vidrio intercambiable y esmerilada, se evita después del pesaje la pérdida de muestras durante el transporte.
- Sin esmerilar
- Llevando a cabo un posterior proceso de esmerilado se consigue que la tapa asiente en el frasco para pesar cerrándolo de forma hermética. Por lo tanto, se puede evitar la pérdida de muestras.
- Artículo de vidrio para esmerilar
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje de productos químicos |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 240/paq. |
| Tamaño del tapón | NS 19 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |