Learn More
DWK Life Sciences Frasco para pesar con tapa esmerilada, forma alta DURAN™
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Para llevar a cabo las reacciones de manera controlada, es esencial conocer las cantidades de sustancia requeridas y pesar dichas sustancias con precisión. Para el pesaje, se puede utilizar un frasco para pesar. La tapa a juego permite cerrar el frasco para pesar y, por lo tanto, impide, p. ej., turbulencias durante el transporte del sólido previamente pesado. Dado que incluso la más mínima contaminación del frasco puede afectar a los resultados de pesaje, se ha provisto al vidrio de realces en el área del esmerilado del recipiente y en el asidero de la tapa para poder sujetar y mover dichas partes con la ayuda de unas tenazas o pinzas.
- El cierre hermético evita cualquier pérdida de muestra durante el transporte posterior al pesaje
- Cerámica blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 70 ml |
| Descripción | Forma alta |
| Para utilizar con (aplicación) | Pesaje; almacenamiento y transporte; disponible en formas bajas y altas |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Cantidad | 10/paq. |
| Diámetro (métrico) | 44 mm |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |