Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™ con certificado del UKAS, con tapones de polietileno de forma ergonómica
Código de producto. 15856901 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15856901
Marca: DWK Life Sciences 246756356
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces aforados de DURAN™ de clase A con certificado individual del UKAS, disponibles en transparente y marrón, se calibran en condiciones definidas de acuerdo con las normas ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.
Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
  • La imagen impresa en azul es altamente resistente a productos químicos
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Minimización máxima de influencias no deseadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 160 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene
Para utilizar con (aplicación) Preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; análisis de medición; medición volumétrica
N.° por paquete 1/paq.
Tolerancia ±0,6 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable