Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™ con certificado del UKAS, con tapones de polietileno de forma ergonómica
Código de producto. 15896891 Tienda DWK Life Sciences Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15896891 50 ml cada uno
15806901 100 ml cada uno
15816901 200 ml cada uno
15826901 250 ml cada uno
15836901 500 ml cada uno
15846901 1000 ml cada uno
15856891 5 ml cada uno
15856901 2000 ml cada uno
15866891 10 ml cada uno
15876891 20 ml cada uno
15886891 25 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15896891 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 246751752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los matraces aforados de DURAN™ de clase A con certificado individual del UKAS, disponibles en transparente y marrón, se calibran en condiciones definidas de acuerdo con las normas ISO 1042, DIN 12664 e ISO 17025.
Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
  • La imagen impresa en azul es altamente resistente a productos químicos
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Minimización máxima de influencias no deseadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro de base (métrico) 50 mm
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene
Para utilizar con (aplicación) Preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; análisis de medición; medición volumétrica
N.° por paquete 1/paq.
Tolerancia ±0,06 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable