Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, clase A, ámbar, certificado por lote
Código de producto. 15240906 Tienda DWK Life Sciences Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 ml
100 ml (tamaño del tapón 12/21)
100 ml (tamaño del tapón 14/23)
10 ml (cuello ancho)
2000 ml
200 ml
20 ml
250 ml
25 ml
500 ml
50 ml
5 ml (cuello ancho)
Tamaño de la unidad:
2 PCS
paquete de 2
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15240906
Brand: DWK Life Sciences 246766357
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los matraces aforados DURAN™ se utilizan para la medición precisa de cantidades específicas de líquidos. Suponen una ayuda para el análisis volumétrico en el trabajo de laboratorio cuantitativo. Estos matraces aforados están certificados por lotes.
Los matraces aforados están disponibles en dos clases de precisión diferentes: Clase A y clase B. Las dos clases difieren en la precisión de la medición, siendo la clase A la máxima precisión, y la clase B es aproximadamente la mitad de la clase A. Los matraces aforados con precisión de clase A tienen una impresión azul para los productos de vidrio transparente y una impresión blanca para versiones ámbar. Los matraces aforados con número de lote y clase A de precisión se suministran con un certificado de lote. Este certificado informa del valor medio obtenido al medir el lote en cuestión, la desviación estándar y el día de emisión. Los certificados de lote también se pueden recuperar en línea. El número de lote consta de cuatro dígitos. Los dos primeros números especifican el año de producción, y los dos siguientes números especifican el lote, por ejemplo: 18,01.
  • Protección contra los rayos UV debido a la coloración externa
  • La aplicación externa del color asegura que las superficies de vidrio del interior mantengan las propiedades de vidrio DURAN™ estándar
  • Color ámbar muy duradero y químicamente resistente
  • Calibración basada en el volumen vertido (In) a una temperatura de referencia de + 20 °C
  • Excelente precisión durante la medición volumétrica y la estabilidad de procesos de alta calidad
  • Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
  • Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
  • Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
  • Impresión blanca de gran resistencia y expuesta al fuego
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diámetro de base (métrico) 160 mm
Capacidad (métrico) 2000 ml
Material Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento y transporte de materiales sensibles a la luz; medición de cantidades líquidas; soluciones de dilución; mezcla de varios componentes; medición volumétrica; para garantizar una larga vida útil para su instrumental de vidrio volumétrico y para excluir posibles cambios de volumen, estos productos de vidrio no deben calentarse por encima de +250 °C en cabinas de secado o esterilizadores
N.° por paquete 2/paq.
Tolerancia ±0,6 ml
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.