Learn More
DWK Life Sciences Matraz aforado DURAN™, ámbar, con certificado del UKAS, con tapones de polietileno de forma ergonómica
Tienda DWK Life Sciences ProductosDescripción
Nuestros instrumentos de medición volumétrica de DURAN™ ya cumplen con el estándar de precisión más alto. La gama de DURAN™ se ha ampliado ahora para incluir la gama de productos de matraces aforados y probetas de medición con certificados individuales UKAS. Esta nueva línea de productos se ha probado y calibrado de acuerdo con los requisitos del Servicio de Acreditación del Reino Unido (UKAS) y cumple con la ISO 17025, una norma para la comparabilidad mundial de los resultados de pruebas y calibraciones.
- Las tolerancias de volumen se ajustan a la clase A de precisión
- Alta precisión gracias a una mejor visibilidad de la marca de anillo impreso
- La imagen impresa en blanco es altamente resistente a productos químicos
- Tienen un tapón de polietileno ergonómico para apretarlo o quitarlo de manera fácil y segura
- Gracias al procesamiento exacto y a las escalas calibradas con precisión, permiten la determinación y medición de volumen de alta precisión
- Minimización máxima de influencias no deseadas
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro de base (métrico) | 22 mm |
| Capacidad (métrico) | 5 ml |
| Material | Vidrio de borosilicato 3,3, polietileno (dividido en valores múltiples), Polyethylene |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación y almacenamiento de soluciones estándar; medición de cantidades líquidas; soluciones diluyentes; mezcla de varios componentes; análisis de medición; medición volumétrica |
| N.° por paquete | 1/paq. |
| Tolerancia | 0,04 mL |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |